Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Vide à fond rond, pour cylindre , bordure fissurée, sans graduation
Pour la transformation comme réacteur.
51.25€ - 184.00€
Spécification
Description | Autoclavables |
---|---|
Matériau | Boro 3.3 |
À utiliser avec (application) | Pour la transformation comme réacteur |
Comprend | 1/boîte |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) externe | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) externe | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10503622
|
DWK Life Sciences
210274771 |
105 mm |
51.25€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10315491
|
DWK Life Sciences
210275373 |
130 mm |
53.85€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10559181
|
DWK Life Sciences
210275579 |
160 mm |
102.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10040031
|
DWK Life Sciences
210275879 |
185 mm |
122.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10599181
|
DWK Life Sciences
210276275 |
215 mm |
144.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10385581
|
DWK Life Sciences
210276678 |
250 mm |
184.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Les cylindres DURAN™ avec fond arrondi convainquent par une bonne répartition d'épaisseur de paroi et permettent la fabrication économique de récipients réactifs avec une géométrie reproductible.Pour la résistance à la pression, veuillez observer nos instructions dans l'annexe technique du catalogue de verrerie de laboratoire.Pour les articles en verre qui divergent en raison d'une transformation depuis leur forme originale, les données d'exploitation fiables doivent être transmises conformément aux normes et directives techniques.- Décollé pour bord de récipients gainés
- Composant pour la transformation en récipients réactifs
- Fabrication économique de récipients réactifs avec une géométrie reproductible
- Article en verre pour la transformation
Spécification
Autoclavables | |
Boro 3.3 | |
Pour la transformation comme réacteur | |
1/boîte |