Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Flacons à fond rond à trois cols, à col latéral incliné
Spécialement conçus pour la distillation, les réactions et pour préparer des solutions ou pour conserver, contiennent et recueillent des produits chimiques.Les flacons Lenz Laborglasinstrumente™ à fond rond à trois cols, à col latéral incliné sont fabriqués en verre borosilicaté DURAN™ durable.
Marque:  Lenz Laborglasinstrumente™ 03314482
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Code produit. 10080211
  • 385.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 07-11-2023
Description
  • Conforme à la norme DIN 12394
  • Deux cols latéraux avec angles de 20°
  • Avec joints rodés coniques, avec une précision élevée des cônes et une excellente étanchéité
  • Avec étiquette de marquage
  • Résistance à la corrosion et aux chocs thermiques
Spécification
Spécification
5 L
Verre borosilicaté, Verre Duran
Col latéral 29/32 NS, col central 29/32 NS
Rond