Learn More
Hirschmann™ DURAN™ Burette Stopcock Lateral
Spare part for the economical repair of a burette with lateral stopcock.
Marque: Hirschmann™ 8901175
Informations supplémentaires : Poids : 0.25000kg
Description
- Avec clé en verre
Spécification
50 mL | |
Verre | |
Latéral |
Burette de 50 ml | |
Clé en verre | |
Burette |