Learn More
Hirschmann™ DURAN™ Burette Stopcock Lateral
Spare part for the economical repair of a burette with lateral stopcock.
33.05€
Spécification
Matériau | Verre |
---|---|
Comprend | Clé en verre |
Robinets d’arrêt | Latéral |
Type | Burette |
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10263671
|
Hirschmann™
8901160 |
Burette de 2 à 10 ml |
33.05€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10273861
|
Hirschmann™
8901170 |
Burette de 25 ml |
33.05€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10094041
|
Hirschmann™
8901175 |
Burette de 50 ml |
33.05€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- With glass key
Spécification
Verre | |
Clé en verre | |
Latéral | |
Burette |