Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Flacon de culture, forme Erlenmeyer, col droit pour capuchon en métal
Les flacons de culture conviennent pour la fixation d'un milieu de culture.
122.00€ - 409.00€
Spécification
Matériau | Boîtier en polystyrène, fond de transfert de gaz en silicone moulé et membrane en cellulose |
---|---|
À utiliser avec (application) | Préparation et culture des milieux ; préparation des cultures ; culture des liquides ; mélange de plusieurs composants ; mesure des quantités de liquides |
Nb par paquet | 10/Paquet |
Autoclavable | Oui |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11715045
|
DWK Life Sciences
217715407 |
1000 ml |
320.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 23-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11871000
|
DWK Life Sciences
217712401 |
100 ml |
223.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 05-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11881000
|
DWK Life Sciences
217713603 |
250 à 380 ml |
246.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 23-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11776828
|
DWK Life Sciences
217714402 |
500 ml |
153.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 23-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11776838
|
DWK Life Sciences
217713903 |
300 ml |
122.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 23-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11736948
|
DWK Life Sciences
217716309 |
2000 ml |
409.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 12-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11712919
|
DWK Life Sciences
217713209 |
200 ml |
240.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 12-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
La microbiologie est un domaine important de la biologie et de la médecine, qui s'intéresse aux micro-organismes (bactéries, champignons, protozoaires ou virus), ainsi qu'à leurs habitats et à leurs conditions de vie. À cette fin, il est indispensable de produire un milieu de culture pur, sur lequel les micro-organismes correspondants peuvent grandir. L'irradiation du milieu avec un rayonnement infrarouge ou des rayons UV peut accélérer la croissance des cultures. Les flacons de culture possèdent un grand fond et ils doivent être aussi plats que possible afin que l'épaisseur de la couche du milieu soit uniformément élevée. Les cols droits des flacons permettent d'y insérer des capuchons de Kapsenberg et en métal.- En raison de leur géométrie conique, ces flacons sont parfaitement adaptés pour les essais d'agitation (p. ex. optimisation du milieu)
- Le col droit permet d'utiliser des capuchons en métal
- Échelle blanche facile à lire avec traits de graduation pour évaluer le contenu
- Impression céramique blanche par cuisson très résistante
Spécification
Boîtier en polystyrène, fond de transfert de gaz en silicone moulé et membrane en cellulose | |
Préparation et culture des milieux ; préparation des cultures ; culture des liquides ; mélange de plusieurs composants ; mesure des quantités de liquides | |
10/Paquet | |
Oui |