Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Ballon à distiller d’Engler, à bord évasé, évacuation
Les ballons de distillation sont utilisés pour la distillation atmosphérique en pétrochimie.
349.00€ - 435.00€
Spécification
Matériau | Verre borosilicaté 3.3 |
---|---|
À utiliser avec (application) | Distillation atmosphérique de produits pétroliers ; chauffage |
Nb par paquet | 10/boîte |
Autoclavable | oui |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12653721
|
DWK Life Sciences
216532807 |
125 ml |
435.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 19-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11800700
|
DWK Life Sciences
216532404 |
100 ml |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15201789
|
DWK Life Sciences
216532901 |
150 ml |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
Les contenants bombés sont appelés ballons dans les applications de laboratoire et, en plus des béchers, ce sont d'autres contenants à usage universel. Ils sont par exemple utilisés pour la distillation ou le chauffage de liquides. En plus des ballons à cols multiples couramment utilisés, les ballons à distiller d'Engler peuvent également être utilisés pour les distillations. Ce type de ballon de distillation possède un embout latéral fixe raccordé au col du ballon. Cet embout latéral permet de guider la vapeur dans un refroidisseur où elle se condense en distillat. Des thermomètres peuvent être introduits par le col du ballon. Un rodage intégré assure une fermeture étanche du matériel.- Le bord évasé permet un versement précis
- Impression céramique blanche par cuisson très résistante
Spécification
Verre borosilicaté 3.3 | |
Distillation atmosphérique de produits pétroliers ; chauffage | |
10/boîte | |
oui |