Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Ballon d’évaporation, avec joint rodé standard, piriforme
Les ballons d'évaporation conviennent particulièrement pour l'évaporation de liquides ou de solvants.
403.00€ - 560.00€
Spécification
Description | Autoclavables |
---|---|
Matériau | Verre borosilicaté 3.3 |
À utiliser avec (application) | Évaporation de liquides ; chauffage ; convient aux bains chauffants et chauffe-ballons ; mélange de plusieurs composants ; flacon de l’évaporateur rotatif, convient pour tous les évaporateurs rotatifs standard ; concentration des solutions |
Quantité | 10/Bte |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15251859
|
DWK Life Sciences
241203703 |
250 mL |
474.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 11-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15241859
|
DWK Life Sciences
241202707 |
100 mL |
403.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 18-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15261859
|
DWK Life Sciences
241204605 |
500 mL |
419.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 18-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15271859
|
DWK Life Sciences
241205601 |
1000 mL |
560.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 30-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Les ballons d'évaporation sont une variante des ballons ronds et ont une forme de poire. Le rodage normalisé permet un raccordement précis à d'autres composants rodés, p. ex. un évaporateur rotatif. Grâce à leur forme, les ballons d'évaporation offrent une grande surface liquide uniforme, et ils conviennent donc particulièrement pour l'évaporation de solvants.- Fermeture étanche grâce au rodage normalisé
- Impression céramique blanche par cuisson très résistante
- Piriforme
Spécification
Autoclavables | |
Verre borosilicaté 3.3 | |
Évaporation de liquides ; chauffage ; convient aux bains chauffants et chauffe-ballons ; mélange de plusieurs composants ; flacon de l’évaporateur rotatif, convient pour tous les évaporateurs rotatifs standard ; concentration des solutions | |
10/Bte |