Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Creuset filtrant
Les creusets filtrants sont des filtres utilisés comme les trémies filtrantes pour la séparation solide/liquide à l'aide du vide. Ils conviennent en particulier pour les précipitations, qui doivent être séchées jusqu'au poids constant.
Marque: DWK Life Sciences 258511208
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.19000kg
Description
L’une des méthodes de séparation les plus importantes dans un laboratoire est la filtration, utilisée pour séparer ou nettoyer différents milieux. Cette méthode de travail nécessite des filtres dont la taille et la porosité sont sélectionnées en fonction de l’application. Les descentes de filtration sont des filtres utilisés pour la séparation solide-liquide par le vide. Les creusets de filtration possèdent un fond en fritte de verre servant de filtre et rendant inutile l’utilisation d’un papier. Les creusets de filtration sont également des creusets de filtration. Ils différent uniquement par l’absence de tige. Cependant, ceci permet un positionnement sûr du creuset de filtration et d’autres étapes de travail comme le séchage du résidu sur le filtre dans un dessiccateur sous vide.
- L’absence de tige sur les creusets de filtration permet de les poser de manière sûre et, par exemple, de sécher les solides recueillis.
- Le rétrécissement vers la base réduit la contamination potentielle du manchon en caoutchouc
- En verre DURAN™ avec une bonne résistance aux chocs thermiques et aux produits chimiques.
- Imprimé blanc cuit au feu, très résistant
Spécification
28 mm | |
Boro 3.3 | |
Analyse inorganique qualitative et chimie préparative ; séparation et traitement ultérieur du résidu de filtre ; séparation et traitement ultérieur du résidu de filtre ; filtration à pression réduite ; filtrage ; manchon de caoutchouc et alimentation de filtre correspondants disponibles | |
10/boîte |
15 ml | |
Oui | |
2 |