Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Creuset filtrant
Les creusets filtrants sont des filtres utilisés comme les trémies filtrantes pour la séparation solide/liquide à l'aide du vide. Ils conviennent en particulier pour les précipitations, qui doivent être séchées jusqu'au poids constant.
180.00€ - 758.00€
Spécification
Matériau | Boro 3.3 |
---|---|
Autoclavable | Oui |
À utiliser avec (application) | Analyse inorganique qualitative et chimie préparative ; séparation et traitement ultérieur du résidu de filtre ; séparation et traitement ultérieur du résidu de filtre ; filtration à pression réduite ; filtrage ; manchon de caoutchouc et alimentation de filtre correspondants disponibles |
Quantité | 10/boîte |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Porosité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Porosité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11736273
|
DWK Life Sciences
258510306 |
8 ml | 3 |
180.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 30-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11746273
|
DWK Life Sciences
258510409 |
8 ml | 4 |
206.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 24-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11756273
|
DWK Life Sciences
258511105 |
15 ml | 1 |
185.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 30-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11786283
|
DWK Life Sciences
258511302 |
15 ml | 3 |
181.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 30-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11796283
|
DWK Life Sciences
258511405 |
15 ml | 4 |
303.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 10-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11706293
|
DWK Life Sciences
258512101 |
30 ml | 1 |
187.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 30-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11716293
|
DWK Life Sciences
258512307 |
30 ml | 3 |
262.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 24-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11726293
|
DWK Life Sciences
258512504 |
30 ml | 5 |
406.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 02-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11736293
|
DWK Life Sciences
258513106 |
50 ml | 1 |
279.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 10-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11746303
|
DWK Life Sciences
258513303 |
50 ml | 3 |
381.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 24-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11756303
|
DWK Life Sciences
258513406 |
50 ml | 4 |
440.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 10-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11732095
|
DWK Life Sciences
258513209 |
50 ml | 2 |
274.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 24-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11776848
|
DWK Life Sciences
258512204 |
30 ml | 2 |
187.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 10-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11757188
|
DWK Life Sciences
258511208 |
15 ml | 2 |
181.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 30-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11767188
|
DWK Life Sciences
258512401 |
30 ml | 4 |
245.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 10-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11777188
|
DWK Life Sciences
258513509 |
50 ml | 5 |
758.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 24-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11776248
|
DWK Life Sciences
258510203 |
8 ml | 2 |
180.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 30-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
L'une des méthodes de séparation les plus importantes dans l'environnement de laboratoire est la filtration, qui est utilisée pour séparer ou nettoyer différentes substances. Pour ce mode opératoire, des filtres sont nécessaires ; ils sont choisis en fonction de l'application et en tenant compte de leur taille et de leur porosité. Les trémies filtrantes sont des filtres utilisés pour la séparation solide/liquide à l'aide du vide. Les creusets filtrants possèdent un fond glassinter qui sert de milieu filtrant et ne nécessitent pas de papier filtre supplémentaire. Les trémies filtrantes sont également des creusets filtrants. Elles ne diffèrent que par l'absence de tige. Cependant, ceci permet un positionnement sûr du creuset filtrant et la réalisation d'autres étapes de travail telles que le séchage du résidu de filtration sur le filtre dans un dessiccateur à vide.- Les creusets filtrants ne possèdent pas de tige; le creuset peut ainsi être déposé en toute sécurité, et les matières solides collectées peuvent par exemple être séchées
- Se rétrécit vers le fond et réduit la contamination potentielle de l'enveloppe en caoutchouc
- En verre DURAN™ présentant une bonne résistance chimique et une grande résistance aux chocs thermiques
- Impression céramique blanche par cuisson très résistante
Spécification
Boro 3.3 | |
Oui | |
Analyse inorganique qualitative et chimie préparative ; séparation et traitement ultérieur du résidu de filtre ; séparation et traitement ultérieur du résidu de filtre ; filtration à pression réduite ; filtrage ; manchon de caoutchouc et alimentation de filtre correspondants disponibles | |
10/boîte |