Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Entonnoir filtrant, de forme conique
L'entonnoir filtrant possède une plaque filtrante appliquée et est utilisé pour une filtration sans vide. L'utilisation d'un entonnoir filtrant permet d'éviter l'utilisation d'un papier filtre.
Marque: DWK Life Sciences 258540309
43.53 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23258" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.04500kg
Description
Le transfert de liquides et de solides est une technique de travail courante. Pour cette tâche, on utilise un entonnoir qui, grâce à sa forme, peut accueillir une quantité relativement importante de liquide ou de solides et la transférer via un étranglement dans un récipient dont l’ouverture est plus petite. Les entonnoirs existent en différentes tailles et conceptions, à sélectionner en fonction de leur utilisation.
- Forme conique
- Filtration sans papier filtre possible
- Les entonnoirs de filtration s’adaptent au flacon de filtration via un joint en caoutchouc conique (GUKO)
- Imprimé blanc cuit au feu, très résistant
Spécification
55 mm | |
Boro 3.3 | |
Filtration de liquides ; filtration sans papier filtre ; le déversement de substances est évité ; filtrage | |
1 de chaque |
25 ml | |
Oui | |
3 |