Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Entonnoir filtrant, de forme conique
L'entonnoir filtrant possède une plaque filtrante appliquée et est utilisé pour une filtration sans vide. L'utilisation d'un entonnoir filtrant permet d'éviter l'utilisation d'un papier filtre.
43.25€ - 47.55€
Spécification
Diamètre (métrique) supérieur | 55 mm |
---|---|
Capacité (métrique) | 25 ml |
Matériau | Boro 3.3 |
Autoclavable | Oui |
À utiliser avec (application) | Filtration de liquides ; filtration sans papier filtre ; le déversement de substances est évité ; filtrage |
Code produit | Marque | Porosité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Porosité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10008100
|
DWK Life Sciences
258540309 |
3 |
47.55€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10363491
|
DWK Life Sciences
258540403 |
4 |
43.25€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Le transvasage de liquides et de solides est un mode opératoire courant. L'entonnoir convient pour ce mode opératoire. En raison de sa forme, il absorbe une quantité relativement importante de liquide ou de solide et la transvase à travers un resserrement dans un récipient doté d'une petite ouverture. Les entonnoirs sont disponibles en différents modèles et tailles, et sont choisis en fonction de leur application.- Forme conique
- Filtration possible sans papier filtre
- Les entonnoirs filtrants sont reliés à la fioles à vide par un joint conique en caoutchouc (GUKO)
- Impression céramique blanche par cuisson très résistante
Spécification
55 mm | |
Boro 3.3 | |
Filtration de liquides ; filtration sans papier filtre ; le déversement de substances est évité ; filtrage |
25 ml | |
Oui | |
1 de chaque |