Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Système de filtration, avec entonnoir en PP, et deux joints en FKM
En raison de l'interchangeabilité de ses composants individuels, la tête d'entonnoir filtrant convient à quasiment toutes les filtrations.
Marque: DWK Life Sciences 247202407
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.04200kg
Description
L’une des méthodes de séparation les plus importantes dans un laboratoire est la filtration, utilisée pour séparer ou nettoyer différents milieux. Cette méthode de travail nécessite des filtres dont la taille et la porosité sont sélectionnées en fonction de l’application. La tête d’entonnoir du filtre consistant en une tête de filtration, d’un anneaux d’étanchéité, d’un disque de filtre et d’un entonnoir en verre peut être démonté en pièces individuelles, ce qui permet le remplacement ou la permutation de composants individuels de façon à adapter le filtre à l’application. Les trois tailles d’unités, associées à quatre plaques de filtration de porosités différentes permettent d’obtenir 12 options de filtration différentes.
- Les disques de filtration changeables permettent de sélectionner un filtre spécifique
- Disponibles en trois diamètres de filtre, chacun disponible en quatre porosités différentes
- Afin de pouvoir retirer le matériau filtré de manière simple et sûre, la plaque de filtration doit être insérée entre deux joints FKM.
- Le disque filtrant offre une longue durée de vie car il n’est pas abîmé lors du grattage du résidu de filtration.
- Les deux côtés peuvent être facilement nettoyés.
- Économique car les composants et les disques peuvent être commandés séparément selon les besoins
- Échelle facile à lire avec graduations pour estimer le contenu
- Imprimé blanc cuit au feu, très résistant
Spécification
48 mm | |
Boro 3.3, PP, FKM | |
Séparation du filtrat pour son traitement ultérieur ; analyse inorganique qualitative et chimie préparative ; filtration à pression réduite ; filtrage ; l’entonnoir en PP et deux joints FKM sont inclus dans la livraison de l’accessoire de filtre. Les disques de tamis à fente servant de support pour filtres à membrane et à papier sont disponibles séparément | |
Filetages, dimension 28 |
30 ml | |
Oui | |
24 mm | |
1 de chaque |