Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Système de filtration, avec entonnoir en PP, et deux joints en FKM
En raison de l'interchangeabilité de ses composants individuels, la tête d'entonnoir filtrant convient à quasiment toutes les filtrations.
26.70€ - 146.00€
Spécification
Diamètre (métrique) supérieur | 48 mm |
---|---|
Matériau | Boro 3.3, PP, FKM |
Autoclavable | Oui |
À utiliser avec (application) | Séparation du filtrat pour son traitement ultérieur ; analyse inorganique qualitative et chimie préparative ; filtration à pression réduite ; filtrage ; l’entonnoir en PP et deux joints FKM sont inclus dans la livraison de l’accessoire de filtre. Les disques de tamis à fente servant de support pour filtres à membrane et à papier sont disponibles séparément |
Quantité | 1 de chaque |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10598861
|
DWK Life Sciences
247202407 |
30 ml |
26.70€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10202231
|
DWK Life Sciences
247205001 |
250 ml |
63.85€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10202321
|
DWK Life Sciences
247209003 |
1000 ml |
146.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
L'une des méthodes de séparation les plus importantes dans l'environnement de laboratoire est la filtration, qui est utilisée pour séparer ou nettoyer différentes substances. Pour ce mode opératoire, des filtres sont nécessaires ; ils sont choisis en fonction de l'application et en tenant compte de leur taille et de leur porosité. La tête d'entonnoir filtrant composée de la tête de filtre, d'une bague d'étanchéité, d'une plaque filtrante en verre et d'un entonnoir peut être démontée en parties individuelles et chaque composant individuel peut être remplacé ou modifié afin d'adapter le filtre à l'application. Les trois tailles combinées aux quatre plaques filtrantes de différentes porosités permettent chacune de créer 12 options de filtre différentes.- Les plaques filtrantes interchangeables permettent une sélection spécifique du filtre
- Filtres disponibles dans trois diamètres, chacun disponible dans quatre porosités différentes
- Impression céramique blanche par cuisson très résistante
- Durée de vie plus longue de la plaque filtrante, car aucun dommage ne se produit lors du raclage du matériau filtré
- Nettoyage aisé possible sur les deux faces
- Économique car les appareils et les plaques filtrantes peuvent être commandés séparément
- Échelle blanche facile à lire avec traits de graduation pour évaluer le contenu
Spécification
48 mm | |
Oui | |
1 de chaque |
Boro 3.3, PP, FKM | |
Séparation du filtrat pour son traitement ultérieur ; analyse inorganique qualitative et chimie préparative ; filtration à pression réduite ; filtrage ; l’entonnoir en PP et deux joints FKM sont inclus dans la livraison de l’accessoire de filtre. Les disques de tamis à fente servant de support pour filtres à membrane et à papier sont disponibles séparément |