Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Système de filtration, avec pas de vis
La tête d'entonnoir de l'entonnoir filtrant permet de tenir la solution à filtrer.
Marque: DWK Life Sciences 247212408
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.03200kg
Description
L’une des méthodes de séparation les plus importantes dans un laboratoire est la filtration, utilisée pour séparer ou nettoyer différents milieux. Cette méthode de travail nécessite des filtres dont la taille et la porosité sont sélectionnées en fonction de l’application. La tête d’entonnoir du filtre consistant en une tête de filtration, d’un anneaux d’étanchéité, d’un disque de filtre et d’un entonnoir en verre peut être démonté en pièces individuelles, ce qui permet le remplacement ou la permutation de composants individuels de façon à adapter le filtre à l’application. Les trois tailles d’unités, associées à quatre plaques de filtration de porosités différentes permettent d’obtenir 12 options de filtration différentes.
- Tête de filtration échangeable en fonction du volume de filtrat
- avec filetage
- Échelle facile à lire avec graduations pour estimer le contenu
- Imprimé blanc cuit au feu, très résistant
Spécification
Oui | |
Analyse qualitative inorganique et chimie préparative ; filtration à pression réduite ; filtrage | |
1 de chaque |
Boro 3.3 | |
Filetages, dimension 28 | |
30 ml |