Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Système de filtration, avec pas de vis
La tête d'entonnoir de l'entonnoir filtrant permet de tenir la solution à filtrer.
17.95€ - 134.00€
Spécification
Autoclavable | Oui |
---|---|
Matériau | Boro 3.3 |
À utiliser avec (application) | Analyse qualitative inorganique et chimie préparative ; filtration à pression réduite ; filtrage |
Quantité | 1 de chaque |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10632941
|
DWK Life Sciences
247219004 |
1000 ml |
134.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10333151
|
DWK Life Sciences
247215002 |
250 ml |
51.90€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10212321
|
DWK Life Sciences
247212408 |
30 ml |
17.95€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
L'une des méthodes de séparation les plus importantes dans l'environnement de laboratoire est la filtration, qui est utilisée pour séparer ou nettoyer différentes substances. Pour ce mode opératoire, des filtres sont nécessaires ; ils sont choisis en fonction de l'application et en tenant compte de leur taille et de leur porosité. La tête d'entonnoir filtrant composée de la tête de filtre, d'une bague d'étanchéité, d'une plaque filtrante en verre et d'un entonnoir peut être démontée en parties individuelles et chaque composant individuel peut être remplacé ou modifié afin d'adapter le filtre à l'application. Les trois tailles combinées aux quatre plaques filtrantes de différentes porosités permettent chacune de créer 12 options de filtre différentes.- Tête de filtration échangeable en fonction du volume de filtrat
- Avec pas de vis
- Échelle blanche facile à lire avec traits de graduation pour évaluer le contenu
- Impression céramique blanche par cuisson très résistante
Spécification
Oui | |
Boro 3.3 | |
Analyse qualitative inorganique et chimie préparative ; filtration à pression réduite ; filtrage | |
1 de chaque |