Learn More
DWK Life Sciences Entonnoir de filtration DURAN™, avec raccord de tuyau en verre, forme de flacon
Tous les produits DWK Life Sciences ProduitsDescription
L’une des techniques de séparation les plus importantes en environnement de laboratoire est la filtration, utilisée pour séparer ou nettoyer différents milieux. Cette technique nécessite des filtres, dont la taille et la porosité sont choisies en fonction de l’application. Les entonnoirs Buechner sont des cylindres dotés d’une plaque tamis à grands pores intégrée. Sans papier filtre supplémentaire, filtration grossière uniquement. Les entonnoirs Buechner peuvent également être utilisés en filtration sous vide. Le vide appliqué accélère la filtration.
- La fourniture de flacons de filtration avec embout a non seulement facilité et simplifié les travaux dans les laboratoires de préparation et d’analyse, mais a également réduit le risque d’accidents
- Résistant au vide en raison de l’épaisseur importante de sa paroi
- Impression blanche thermique très résistante
- Forme de flacon
Spécification
Spécification
Diamètre (métrique) de la base | 255 mm |
Capacité (métrique) | 15 000 ml |
Matériau | Verre borosilicaté 3.3 |
À utiliser avec (application) | Séparations par filtration sous vide ; filtration à pression réduite ; filtration sous vide ; travail sous vide sécurisé |
Nb par paquet | 1/boîte |
Autoclavable | Autoclavable |
Taille du bouchon | Raccord de 11 mm |