Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Ballon à fond plat, à col large, à bord évasé
La partie inférieure plate permet de poser les ballons sans anneau de support.
Marque:  DWK Life Sciences 217315406
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 3.18600kg
Code produit. 11710774
  • 245.00€ / 10 pièces
Expédition estimée: 29-08-2024
Description
Les récipients abdominaux sont appelés des flacons dans le laboratoire. En plus des béchers, il existe d’autres récipients universellement applicables. Par exemple, ils sont utilisés pour la distillation ou pour le chauffage de liquides. Les flacons sont disponibles dans différentes conceptions : col étroit et large, avec ou sans joint rodé, en flacon à fond rond ou plat. Selon l’application, le flacon requis est sélectionné avec ses composants spécifiques.
  • La base plate permet de régler les flacons sans anneau de support
  • Le col large facilite le remplissage et le nettoyage
  • Céramique blanche thermique très résistante
Spécification
Spécification
131 mm
Verre borosilicaté 3.3
10/boîte
1 000 ml
Chauffage ; volume 2 000 ml non DIN EN ISO