Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Ballon à fond plat, à col large, à bord évasé
La partie inférieure plate permet de poser les ballons sans anneau de support.
89.70€ - 387.00€
Spécification
Matériau | Verre borosilicaté 3.3 |
---|---|
À utiliser avec (application) | Chauffage; Capacité de volume 20000 mL n'est pas conforme à DIN EN ISO |
Nb par paquet | 10/boîte |
Autoclavable | oui |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11780764
|
DWK Life Sciences
217312409 |
100 ml |
89.70€
10 pièces |
Expédition estimée: 19-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11790764
|
DWK Life Sciences
217313602 |
250 ml |
106.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 04-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11700774
|
DWK Life Sciences
217314401 |
500 ml |
144.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 04-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11710774
|
DWK Life Sciences
217315406 |
1 000 ml |
245.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 29-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11730774
|
DWK Life Sciences
217316402 |
2 000 ml |
387.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 29-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11770764
|
DWK Life Sciences
217311704 |
50 ml |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
Les contenants bombés sont appelés ballons dans les applications de laboratoire et, en plus des béchers, ce sont d'autres contenants à usage universel. Ils sont par exemple utilisés pour la distillation ou le chauffage de liquides.Les ballons sont disponibles dans divers modèles : à col étroit et large, avec ou sans rodage, à fond rond ou plat. Selon l'application, le ballon requis et ses composants spécifiques sont sélectionnés.- La partie inférieure plate permet de poser les fioles sans anneau de support
- Le large col permet un remplissage et un nettoyage aisés
- Impression céramique blanche par cuisson très résistante
Spécification
Verre borosilicaté 3.3 | |
Chauffage; Capacité de volume 20000 mL n'est pas conforme à DIN EN ISO | |
10/boîte | |
oui |