Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Couvercle à rodage plan, avec col central
Le couvercle d'un récipient à bride plate convient pour la fermeture mais peut également être combiné à d'autres composants rodés (p. ex. ampoule à brome, tiges d'agitateur, etc.) en raison des rodages normalisés.
Marque: DWK Life Sciences 243984605
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.36000kg
Description
Les récipients à bride plate sont des récipients à réaction à grand volume. Ils sont considérés comme une alternative aux flacons ronds et se composent d’une partie inférieure et d’un couvercle. Ces deux pièces sont maintenues ensemble au moyen d’une bague de serrage. Un joint ou une graisse de broyage empêchent les surfaces de broyage de s’incliner. Le récipient à bride plate peut être combiné avec d’autres composants (par exemple, entonnoirs compte-gouttes, arbres d’agitation, etc.) à l’aide de plusieurs joints rodés standard dans le couvercle. Le récipient à bride plate convient parfaitement aux travaux préparatifs tels que les réactions générales, les distillations, l’évaporation et le séchage de substances solides et visqueuses. En raison de sa paroi, le récipient à bride plate convient à un fonctionnement sûr sous pression et sous vide.
- Avec col central NS 29/32 ou NS 45/40
- Résistant à la pression et au vide en raison de l’épaisseur et de la géométrie des parois
- Fermeture étanche grâce à un joint rodé standard
Spécification
DN 100 | |
Procédés chimiquement et thermiquement exigeants ; fonctionnement sûr sous pression ou sous vide ; pression de fonctionnement max. à 250°C | |
NS 29/32 | |
Oui |
Verre borosilicaté 3.3 | |
1/boîte | |
250°C |