Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Couvercle à rodage plan, avec col central
Le couvercle d'un récipient à bride plate convient pour la fermeture mais peut également être combiné à d'autres composants rodés (p. ex. ampoule à brome, tiges d'agitateur, etc.) en raison des rodages normalisés.
165.00€ - 325.00€
Spécification
Matériau | Verre borosilicaté 3.3 |
---|---|
À utiliser avec (application) | Procédés chimiquement et thermiquement exigeants ; fonctionnement sûr sous pression ou sous vide ; pression de fonctionnement max. à 250°C |
Nb par paquet | 1/boîte |
Plage de températures (métrique) | 250°C |
Autoclavable | Oui |
Code produit | Marque | Joint conique standard | Description | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Joint conique standard | Description | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10365381
|
DWK Life Sciences
243984605 |
NS 29/32 | DN 100 |
165.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10465041
|
DWK Life Sciences
243985104 |
NS 29/32 | DN 120 |
199.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10632581
|
DWK Life Sciences
243985704 |
NS 29/32 | DN 150 |
209.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 31-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12636203
|
DWK Life Sciences
244505707 |
NS 45/40 | DN 150 |
325.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10527291
|
DWK Life Sciences
243986109 |
NS 29/32 | DN 200 |
239.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10716721
|
DWK Life Sciences
244504608 |
NS 45/40 | DN 100 |
245.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Les récipients à bride plate sont des récipients de réaction de grand volume qui sont considérés comme une alternative aux ballons ronds et se composent d'une partie inférieure et d'un couvercle. Ces deux parties sont maintenues ensemble au moyen d'une bague de serrage. Un joint ou de la graisse pour rodage empêchent l'inclinaison des surfaces de rodage. Le récipient à bride plate peut être combiné à d'autres composants (p. ex. des ampoules à brome, des tiges d'agitateur, ...) au moyen de divers rodages dans le couvercle. Les récipients à bride plate conviennent parfaitement pour les travaux de préparation comme les réactions générales, les distillations, les évaporations et le séchage de substances solides et visqueuses. En raison de leurs parois, les récipients à bride plate permettent un travail en toute sécurité sous pression et sous vide.- Avec col central (RIN) : 29/32 ou 45/40
- Résistance à la pression et au vide grâce à la géométrie et à l'épaisseur de paroi massive
- Fermeture étanche grâce au rodage normalisé
Spécification
Verre borosilicaté 3.3 | |
1/boîte | |
Oui |
Procédés chimiquement et thermiquement exigeants ; fonctionnement sûr sous pression ou sous vide ; pression de fonctionnement max. à 250°C | |
250°C |