Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Entonnoir, à tige longue, entonnoir Bunsen
Un entonnoir permet une décantation et une filtration propres de liquides. De plus, l'entonnoir de Bunsen est doté d'une longue poignée.
Marque: DWK Life Sciences 213533803
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.40000kg
Description
Le transfert de liquides et de solides est une technique de travail courante. Pour cette tâche, on utilise un entonnoir qui, grâce à sa forme, peut accueillir une quantité relativement importante de liquide ou de solides et la transférer via un étranglement dans un récipient dont l’ouverture est plus petite. Les entonnoirs existent en différentes tailles et conceptions, à sélectionner en fonction de leur utilisation.
- À tige longue
- Entonnoir Bunsen
- Imprimé blanc cuit au feu, très résistant
Spécification
Non conforme aux dimensions DIN ISO. | |
Boro 3.3 | |
Décantation et filtration de liquides de différentes densités ; le déversement de substances est évité ; filtrage |
70 mm | |
Oui | |
10/boîte |