Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Entonnoir, à tige longue, entonnoir Bunsen
Un entonnoir permet une décantation et une filtration propres de liquides. De plus, l'entonnoir de Bunsen est doté d'une longue poignée.
261.00€ - 340.00€
Spécification
Matériau | Boro 3.3 |
---|---|
Autoclavable | Oui |
À utiliser avec (application) | Décantation et filtration de liquides de différentes densités ; le déversement de substances est évité ; filtrage |
Quantité | 10/boîte |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) supérieur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) supérieur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11756173
|
DWK Life Sciences
213533306 |
55 mm |
262.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 16-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11766173
|
DWK Life Sciences
213533803 |
70 mm |
261.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 31-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11776173
|
DWK Life Sciences
213534105 |
80 mm |
340.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 16-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Le transvasage de liquides et de solides est un mode opératoire courant. L'entonnoir convient pour ce mode opératoire. En raison de sa forme, il absorbe une quantité relativement importante de liquide ou de solide et la transvase à travers un resserrement dans un récipient doté d'une petite ouverture. Les entonnoirs sont disponibles en différents modèles et tailles, et sont choisis en fonction de leur application.- À tige longue
- Entonnoir Bunsen
- Impression céramique blanche par cuisson très résistante
Spécification
Boro 3.3 | |
Oui | |
Décantation et filtration de liquides de différentes densités ; le déversement de substances est évité ; filtrage | |
10/boîte |