Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Flacon laveur pour gaz, Embout avec plaque filtrante, à rodage normalisé
Les flacons laveurs de gaz sont utilisés pour épurer les gaz en les faisant traverser un liquide adapté.
Marque: DWK Life Sciences 257010107
164.91 EUR valable jusqu'au 2024-05-31
Utilisez le code promo "21660" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.25000kg
Description
Pour la filtration et le nettoyage des gaz, des flacons laveurs de gaz sont nécessaires. Ceux-ci sont composés d’un tube de distribution de gaz, d’un flacon adapté et d’une ouverture de sortie de gaz. Dans cette configuration de test, le gaz est forcé de s’écouler dans un liquide avant d’être libéré. Le tuyau de distribution de gaz est immergé dans le liquide à cette fin, le gaz y interfère et ses impuretés sont liées dans le liquide. Le gaz est nettoyé ou lavé, pour ainsi dire. Un disque filtrant situé dans le tube de distribution de gaz crée des bulles d’air aussi petites que possible qui forment ainsi une zone de contact aussi grande que possible.
- Tête avec disque filtrant
- Fermeture étanche grâce au joint rodé conique standard
- Imprimé blanc cuit au feu, très résistant
Spécification
100 ml | |
1 | |
Nettoyage (lavage) de gaz avec solvants ; purification de mélanges gazeux ; le joint rodé standard empêche le gaz de s’échapper au point du joint ; filtrage |
Verre borosilicaté (3.3) | |
10 mm | |
1 de chaque |