Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Flacon laveur pour gaz, Embout avec plaque filtrante, à rodage normalisé
Les flacons laveurs de gaz sont utilisés pour épurer les gaz en les faisant traverser un liquide adapté.
226.00€ - 265.00€
Spécification
Matériau | Verre borosilicaté (3.3) |
---|---|
Porosité | 1 |
Diamètre (métrique) Tube interne | 10 mm |
À utiliser avec (application) | Nettoyage (lavage) de gaz avec solvants ; purification de mélanges gazeux ; le joint rodé standard empêche le gaz de s’échapper au point du joint ; filtrage |
Quantité | 1 de chaque |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10652951
|
DWK Life Sciences
257010107 |
100 ml |
226.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 01-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10028140
|
DWK Life Sciences
257020108 |
250 ml |
265.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Pour la filtration ou l''épuration des gaz, des flacons laveurs de gaz sont nécessaires ; ils se composent d''un tube de distribution de gaz, d''un flacon approprié et d''une ouverture de sortie des gaz. Dans cette configuration d''essai, le gaz est forcé à s''écouler à travers un liquide avant d''être libéré. À cette fin, le tube de distribution de gaz est immergé dans le liquide, le gaz le traverse et les impuretés du gaz sont retenues dans le liquide. Le gaz est pour ainsi dire nettoyé ou épuré. Une plaque filtrante dans le tube de distribution de gaz crée des bulles d''air qui sont aussi petites que possible et forme ainsi une surface de contact aussi grande que possible.- Embout avec plaque filtrante
- Fermeture étanche grâce au rodage normalisé
- Impression céramique blanche par cuisson très résistante
Spécification
Verre borosilicaté (3.3) | |
10 mm | |
1 de chaque |
1 | |
Nettoyage (lavage) de gaz avec solvants ; purification de mélanges gazeux ; le joint rodé standard empêche le gaz de s’échapper au point du joint ; filtrage |