Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Duran Glass Columns acc. to Hempel
Marque: Lenz Laborglasinstrumente™ 05117304
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Spécification
Prise NS, cône NS et chemise en verre amovible | |
Colonnes de type Hempel | |
1 de chaque |
300mm | |
Verre Duran |