Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Duran Glass Columns acc. to Hempel
39.70€ - 263.94€
Spécification
Type | Colonnes de type Hempel |
---|---|
Matériau | Verre Duran |
Quantité | 1 de chaque |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10722342
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05115201 |
200mm | Prise NS et cône NS |
39.70€
1 pièce |
Expédition estimée: 01-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
10539751
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05119304 |
300mm | Chemise de vide fixe |
263.94€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
10050511
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05117304 |
300mm | Prise NS, cône NS et chemise en verre amovible |
122.96€
1 pièce |
Expédition estimée: 01-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
10057570
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05115504 |
500mm | Prise NS et cône NS |
71.60€
1 pièce |
Expédition estimée: 01-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Spécification
Colonnes de type Hempel | |
Verre Duran | |
1 de chaque |