Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Condenseurs Dimroth en verre Duran™ pour extracteurs
Marque: Lenz Laborglasinstrumente™ 05246006
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 4.50000kg
Spécification
Surface de refroidissement : 370cm2 | |
Pour la condensation des vapeurs | |
1 de chaque |
45/40 | |
Condenseur Dimroth | |
Verre Duran |