Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Réfrigérants à serpentin à double paroi avec filetages GL
Facilite la condensation des vapeurs dans le laboratoire. Les réfrigérants à serpentin à double paroi Lenz Laborglasinstrumente™ avec filetages GL sont fabriqués à partir d’une tubulure en DURAN™ durable.
Marque:  Lenz Laborglasinstrumente™ 05250211
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Code produit. 10224214
  • 100.38€ / 1 pièce
Expédition estimée: 04-06-2024
Description
  • Conforme à la norme DIN 12593
  • Avec prise et cône NS
  • Résistance à la corrosion et aux chocs thermiques
  • Raccordement d’eau : Filetages GL 14 (avec deux olives en plastique filetées)
Spécification
Spécification
Surface de refroidissement : 240 cm2
Pour la condensation des vapeurs
160 mm
Verre Duran
14/23
Condenseur à serpentin
1 de chaque
DIN 12593 et en plus de la norme DIN