Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Réfrigérants à serpentin à double paroi avec filetages GL
Facilite la condensation des vapeurs dans le laboratoire. Les réfrigérants à serpentin à double paroi Lenz Laborglasinstrumente™ avec filetages GL sont fabriqués à partir d’une tubulure en DURAN™ durable.
100.38€ - 130.27€
Spécification
Certifications/Conformité | DIN 12593 et en plus de la norme DIN |
---|---|
Matériau | Verre Duran |
Type | Condenseur à serpentin |
À utiliser avec (application) | Pour la condensation des vapeurs |
Quantité | 1 de chaque |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) l’enveloppe | Numéro du joint conique standard | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) l’enveloppe | Numéro du joint conique standard | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10139650
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05250214 |
160 mm | 29/32 |
124.71€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10425192
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05250414 |
400 mm | 29/32 |
130.27€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10224214
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05250211 |
160 mm | 14/23 |
100.38€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Conformes à la norme DIN 12593
- Avec prise et cône NS
- Résistants à la corrosion et aux chocs thermiques
- Raccordement d’eau : Filetages GL14 (avec deux olives en plastique filetées)
Spécification
DIN 12593 et en plus de la norme DIN | |
Condenseur à serpentin | |
1 de chaque |
Verre Duran | |
Pour la condensation des vapeurs |