Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Réfrigérant intensif, avec 2 joints à rodage standard, et 2 olives dévissables en matière plastique
Réfrigérant avec grande surface de refroidissement pour la condensation de vapeurs provenant de mélanges réactionnels à faible point d'ébullition (distillation).
Marque: DWK Life Sciences 242557107
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.47200kg
Description
La combinaison des propriétés de refroidissement du réfrigérant Liebig avec celles du réfrigérant Dimroth produit le refroidisseur intensif. Celui-ci est caractérisé par sa grande surface de refroidissement (serpentin de refroidissement et chemise extérieure) et convient donc à la condensation des vapeurs à partir de mélanges de réaction avec des points d’ébullition faibles (distillation).
- Ce type de réfrigérant présente une très grande surface d’échange thermique compte tenu de son réfrigérant à serpentin et de sa double chemise (paroi). Il est donc particulièrement adapté pour des supports à faible point d’ébullition
- Deux olives en plastique amovibles pour l’entrée et la sortie du milieu de refroidissement
- Fermeture étanche grâce au joint rodé standard
Spécification
NS 24/29 | |
Taille non DIN | |
Boro 3.3, PBT, PP, silicone |
Utiliser comme condenseur à reflux pour la condensation et la rétroaction de la vapeur (solvant) au mélange de réaction ; Distillation ; Tous les condenseurs sont de tailles spéciales et non conformes à la norme DIN | |
1 de chaque | |
250 mm |