Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Réfrigérant de Liebig, (réfrigérant de West), avec 2 joints à rodage standard, et 2 olives dévissables en matière plastique
Le réfrigérant de Liebig convient pour la condensation de vapeurs provenant de mélanges réactionnels (distillation).
54.00€ - 80.90€
Spécification
Matériau | Boro 3.3, PBT, PP, silicone |
---|---|
À utiliser avec (application) | Le condenseur de produit pour les séparations de distillats ; la distillation ; le refroidissement contre-courant ; les fers à joint de terre Condestandard de longueur de 250 mm (avec joint rodé standard 14/23, joint rodé standard 24/29 et joint rodé standard 29/32) et de 400 mm (avec joint de sol standard 24/29) sont des tailles spéciales et ne sont pas conformes à la norme DIN |
Quantité | 1 de chaque |
Code produit | Marque | Numéro du joint conique standard | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Numéro du joint conique standard | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10325441
|
DWK Life Sciences
242517206 |
NS 29/32 | 250 mm |
80.90€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10756921
|
DWK Life Sciences
242516107 |
NS 14/23 | 160 mm |
54.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10243171
|
DWK Life Sciences
242517009 |
NS 14/23 | 250 mm |
55.20€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10365391
|
DWK Life Sciences
242517103 |
NS 24/29 | 250 mm |
62.55€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10480493
|
DWK Life Sciences
242518108 |
NS 24/29 | 400 mm |
68.55€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10080051
|
DWK Life Sciences
242518202 |
NS 29/32 | 400 mm |
71.20€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Le réfrigérant de Liebig est l'un des types de réfrigérant les plus connus et est utilisé pour la distillation de mélanges réactionnels. Le réfrigérant est un tube comportant des rodages normalisés aux extrémités et une enveloppe en verre. L'eau de refroidissement est injectée dans l'enveloppe selon le principe du contre-courant pour améliorer la capacité de refroidissement.- Surface d'échange thermique peu importante et donc capacité de refroidissement relativement faible
- Deux olives amovibles en matière plastique pour l'apport et l'écoulement de l'agent de refroidissement
- Fermeture étanche grâce au rodage normalisé
Spécification
Boro 3.3, PBT, PP, silicone | |
Le condenseur de produit pour les séparations de distillats ; la distillation ; le refroidissement contre-courant ; les fers à joint de terre Condestandard de longueur de 250 mm (avec joint rodé standard 14/23, joint rodé standard 24/29 et joint rodé standard 29/32) et de 400 mm (avec joint de sol standard 24/29) sont des tailles spéciales et ne sont pas conformes à la norme DIN | |
1 de chaque |