Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Éprouvette graduée avec certificat UKAS, classe A
Les éprouvettes graduées DURAN™ de la classe A avec certificat UKAS sont étalonnées en conditions définies conformément aux normes ISO 1042, DIN 12664 et ISO 17025.
Marque: DWK Life Sciences 213970708
Informations supplémentaires : Poids : 0.03000kg
Description
Nos instruments de mesure volumétrique DURAN™ répondent déjà aux normes de précision les plus élevées. La gamme DURAN™ a maintenant été élargie pour inclure la gamme de fioles jaugées et d’éprouvettes de mesure avec des certificats individuels UKAS. Cette nouvelle gamme de produits est testée et calibrée conformément aux exigences des services d’accréditation du Royaume-Uni (UKAS) et est conforme à la norme ISO 17025, une norme de comparabilité mondiale des résultats de test et de calibrage.
- Les tolérances de teneur en volume sont conformes à la précision de classe A.
- Haute précision grâce à une meilleure visibilité de la marque annulaire imprimée
- L’image imprimée en bleu est très résistante aux produits chimiques
- Échelle facile à lire avec graduations pour estimer le contenu
- Grâce à leur traitement exact et à leurs échelles précisément calibrées, elles permettent de déterminer et de mesurer le volume avec une grande précision
- Minimisation maximale des influences indésirables
Spécification
0,05 ml | |
12 mm | |
Mesure des quantités de liquides ; solutions de dilution ; mélange de plusieurs composants ; mesure volumétrique | |
Oui |
Verre borosilicaté (3.3) | |
5 ml | |
1/boîte |