Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Micro-entonnoir filtrant
Les entonnoirs micro-filtrants sont des filtres permettant de filtrer de très petites quantités de solution.
Marque: DWK Life Sciences 258575404
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.05000kg
Description
L’une des méthodes de séparation les plus importantes dans un laboratoire est la filtration, utilisée pour séparer ou nettoyer différents milieux. Cette méthode de travail nécessite des filtres dont la taille et la porosité sont sélectionnées en fonction de l’application. Les entonnoirs de filtration sont des filtres utilisés pour la séparation solide-liquide par le vide. Les creusets de filtration ont un fond de frittage en verre qui sert de membrane de filtration et rend inutile l’utilisation de filtre papier.
- Adapté à la filtration de très petites quantités grâce à la taille du filtre
- Imprimé blanc cuit au feu, très résistant
Spécification
10 mm | |
Boro 3.3 | |
Filtration de très petites quantités ; filtration à pression réduite ; analyse inorganique qualitative et chimie préparative ; filtrage | |
10/boîte |
2 ml | |
Oui | |
4 |