Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Micro-entonnoir filtrant
Les entonnoirs micro-filtrants sont des filtres permettant de filtrer de très petites quantités de solution.
368.00€ - 432.00€
Spécification
Diamètre (métrique) supérieur | 10 mm |
---|---|
Capacité (métrique) | 2 ml |
Matériau | Boro 3.3 |
Autoclavable | Oui |
À utiliser avec (application) | Filtration de très petites quantités ; filtration à pression réduite ; analyse inorganique qualitative et chimie préparative ; filtrage |
Code produit | Marque | Porosité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Porosité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11830710
|
DWK Life Sciences
258575207 |
2 |
368.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 23-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15282069
|
DWK Life Sciences
258575301 |
3 |
432.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 04-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11840710
|
DWK Life Sciences
258575404 |
4 |
393.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 04-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11700114
|
DWK Life Sciences
258575104 |
1 |
368.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 23-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
L'une des méthodes de séparation les plus importantes dans l'environnement de laboratoire est la filtration, qui est utilisée pour séparer ou nettoyer différentes substances. Pour ce mode opératoire, des filtres sont nécessaires ; ils sont choisis en fonction de l'application et en tenant compte de leur taille et de leur porosité. Les entonnoirs filtrants sont des filtres utilisés pour la séparation solide/liquide à l'aide du vide. Les entonnoirs filtrants possèdent un fond glassinter qui sert de milieu filtrant et ne nécessitent pas de papier filtre supplémentaire.- Convient pour la filtration de très petites quantités en raison de la taille du filtre
- Impression céramique blanche par cuisson très résistante
Spécification
10 mm | |
Boro 3.3 | |
Filtration de très petites quantités ; filtration à pression réduite ; analyse inorganique qualitative et chimie préparative ; filtrage |
2 ml | |
Oui | |
10/boîte |