Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Eprouvette bouchée, à pied hexagonal, classe A, graduation bleue, graduations principales circulaires, avec rodage normalisé et bouchon ergonomique en polyéthylène, avec certificat de lot et certificat de conformité
Les éprouvettes bouchées DURAN™ servent à diluer des solutions et à mélanger plusieurs composants selon un rapport de mélange prédéfini.
51.80€ - 223.00€
Spécification
Matériau | Boro 3.3, polyéthylène |
---|---|
À utiliser avec (application) | Mesure des quantités de liquides ; solutions de dilution ; mélange de plusieurs composants ; mesure volumétrique ; pour assurer une longue durée de vie de votre verrerie volumétrique et exclure les changements de volume possibles, ces produits en verre ne doivent pas être chauffés au-dessus de + 250°C dans des armoires de séchage ou des stérilisateurs |
Autoclavable | Oui |
Température max. | 250°C |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15230856
|
DWK Life Sciences
246180856 |
10 ml |
51.80€
2 pièces |
Expédition estimée: 09-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15240856
|
DWK Life Sciences
246181458 |
25 ml |
54.70€
2 pièces |
Expédition estimée: 28-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15250856
|
DWK Life Sciences
246181758 |
50 ml |
61.75€
2 pièces |
Expédition estimée: 30-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15260856
|
DWK Life Sciences
246182454 |
100 ml |
85.15€
2 pièces |
Expédition estimée: 28-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15270856
|
DWK Life Sciences
246183656 |
250 ml |
101.00€
2 pièces |
Expédition estimée: 30-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15280856
|
DWK Life Sciences
246184455 |
500 ml |
141.00€
2 pièces |
Expédition estimée: 30-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15290856
|
DWK Life Sciences
246185451 |
1000 ml |
127.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15200866
|
DWK Life Sciences
246186353 |
2000 ml |
223.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Les éprouvettes bouchées DURAN™ servent à diluer des solutions et à mélanger plusieurs composants selon un rapport de mélange prédéfini. Disponibles en deux classes de précision différentes – classe A avec graduation principale sous forme d'anneaux de marquage et classe B avec graduation linéaire. Pour une meilleure différenciation, les éprouvettes bouchées appartenant à la classe de précision A ont une graduation bleue et celles appartenant à la classe B ont une graduation blanche. Pour les éprouvettes graduées et bouchées, les tolérances pour le volume contenu correspondent aux limites d'erreur conformément aux normes DIN et ISO. Il est donc possible de paramétrer très précisément la concentration souhaitée. Les éprouvettes bouchées relevant de la classe de précision A dotées d'un numéro de lot sont livrées avec un certificat de lot. Le certificat documente la valeur moyenne des mesures obtenues pour le lot en question, ainsi que l'écart-type correspondant et la date de délivrance du document. Les certificats de lots peuvent également être téléchargés en ligne. Le numéro de lot se compose de quatre chiffres. Les deux premiers chiffres correspondent à l'année de production, les deux suivants à l'identification du lot, p. ex. : 18.01.- L'étalonnage est fait au contenant (« In ») à une température de référence de + 20 °C
- Une épaisseur de paroi uniforme sur toute la plage de mesure permet d'éviter des erreurs dues à des retraits
- Le grand pied hexagonal avec trois picots augmente la stabilité et empêche l'éprouvette de rouler quand elle est posée à plat
- Livré avec obturateur ergonomique en polyéthylène pour une ouverture et une fermeture simples et sûres
- Fermeture étanche grâce au rodage normalisé
- Impression céramique bleue par cuisson très résistante
- Échelle blanche facile à lire avec traits de graduation pour évaluer le contenu
- Avec graduations circulaires
- Les tolérances pour le volume contenu correspondent à la classe de précision A
Spécification
Boro 3.3, polyéthylène | |
Mesure des quantités de liquides ; solutions de dilution ; mélange de plusieurs composants ; mesure volumétrique ; pour assurer une longue durée de vie de votre verrerie volumétrique et exclure les changements de volume possibles, ces produits en verre ne doivent pas être chauffés au-dessus de + 250°C dans des armoires de séchage ou des stérilisateurs | |
Oui | |
250°C |