Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Poignées, pour chariot de transport 10 litres, inox
Le système convient pour le transport de flacons en verre de laboratoire de grand volume – 2, 5, 10 et 20 litres.
Marque: DWK Life Sciences 299039108
Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg
Description
Idéal pour les utilisateurs qui doivent manipuler des flacons de laboratoire GL 45 en verre et de grande taille. Le système a été développé pour aider les utilisateurs à manipuler en toute sécurité les plus grands flacons de laboratoire, qui peuvent être lourds et difficiles à déplacer lorsqu’ils sont remplis de liquide. Le système de transport de flacons DURAN™ GL 45 est fabriqué autour d’un col de flacons GL 45 spécialement conçu qui s’enclenche en toute sécurité autour du col du flacon. Le cerclage en polypropylène antidérapant et haute résistance maintient le corps du flacon en place. Pendant le transport, l’un des risques sont les chocs accidentels, c’est pourquoi un composant en caoutchouc de silicone absorbant les chocs protège la base du flacon. Tous les composants du système peuvent être autoclavés et nettoyés lorsqu’ils sont fixés aux flacons DURAN™. La gamme de produits comprend quatre portoirs manuels dédiés pour les flacons de laboratoire en verre GL 45 de 2, 5, 10 ou 20 L avec des chariots en métal en option. La configuration exacte proposée dépend de la taille du flacon : Le système de transport de 5 L et 10 L est équipé d’une poignée latérale qui permet de verser en toute sécurité le contenu de manière contrôlée. Les portoirs pour flacons de 10 et 20 L sont équipés de deux poignées de transport ergonomiques pour être levés par deux personnes.
- Les chariots métalliques de faire rouler les flacons dans les laboratoires ou les salles blanches. Des poignées métalliques peuvent être installées en option sur les chariots.
Spécification
Non autoclavable | |
Acier inoxydable | |
Pour le chariot métallique de 20 L |
Blanc | |
Transport sécurisé des flacons de laboratoire | |
1 de chaque |