Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Ballon piriforme, avec joint rodé standard
Les ballons piriformes sont utilisés pour traiter de petites quantités de substances.
Marque: DWK Life Sciences 241952004
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.39000kg
Description
En raison de leur forme, les flacons piriformes sont particulièrement adaptés à la transformation de très petites quantités. Le joint rodé standard permet une connexion précise à d’autres composants dotés de joints rodés, tels que les colonnes, les thermomètres, les entonnoirs à goutte, etc.
- Sa forme conique le rend idéal pour les réactions à petite échelle
- Fermeture étanche grâce à un joint rodé standard
- Impression blanche thermique très résistante
Spécification
50 mm | |
Verre borosilicaté 3.3 | |
10/boîte |
50 ml | |
Réactions à petite échelle ; distillation ; extraction ; connexion à d’autres récipients en verre ; chauffage de petites quantités ; convient pour les bains chauffants et chauffe-ballons ; évaporation des liquides ; convient pour le montage sur trépieds | |
Oui |