Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Ballon piriforme, avec joint rodé standard
Les ballons piriformes sont utilisés pour traiter de petites quantités de substances.
196.00€ - 273.00€
Spécification
Matériau | Verre borosilicaté 3.3 |
---|---|
À utiliser avec (application) | Réactions à petite échelle ; distillation ; extraction ; connexion à d’autres récipients en verre ; chauffage de petites quantités ; convient pour les bains chauffants et chauffe-ballons ; évaporation des liquides ; convient pour le montage sur trépieds |
Nb par paquet | 10/boîte |
Autoclavable | oui |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15631265
|
DWK Life Sciences
241951402 |
25 ml |
221.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 28-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15621545
|
DWK Life Sciences
241950809 |
10 ml |
196.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 28-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15251899
|
DWK Life Sciences
241952004 |
50 ml |
241.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 19-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15261899
|
DWK Life Sciences
241952501 |
100 ml |
273.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 30-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
En raison de leur forme, les ballons piriformes conviennent particulièrement pour traiter de très petites quantités. Le rodage normalisé permet un raccordement précis à d'autres composants rodés tels que des colonnes, des thermomètres, des ampoules à brome, etc.- Convient parfaitement pour les réactions de faible ampleur grâce à la forme conique
- Fermeture étanche grâce au rodage normalisé
- Impression céramique blanche par cuisson très résistante
Spécification
Verre borosilicaté 3.3 | |
Réactions à petite échelle ; distillation ; extraction ; connexion à d’autres récipients en verre ; chauffage de petites quantités ; convient pour les bains chauffants et chauffe-ballons ; évaporation des liquides ; convient pour le montage sur trépieds | |
10/boîte | |
oui |