Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Ballon piriforme, avec joint rodé standard
Les ballons piriformes sont utilisés pour traiter de petites quantités de substances.
Marque:  DWK Life Sciences 241951402
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.25000kg
Code produit. 15631265
  • 221.00€ / 10 pièces
Expédition estimée: 29-08-2024
Description
En raison de leur forme, les flacons piriformes sont particulièrement adaptés à la transformation de très petites quantités. Le joint rodé standard permet une connexion précise à d’autres composants dotés de joints rodés, tels que les colonnes, les thermomètres, les entonnoirs à goutte, etc.
  • Sa forme conique le rend idéal pour les réactions à petite échelle
  • Fermeture étanche grâce à un joint rodé standard
  • Impression blanche thermique très résistante
Spécification
Spécification
40 mm
Verre borosilicaté 3.3
10/boîte
25 ml
Réactions à petite échelle ; distillation ; extraction ; connexion à d’autres récipients en verre ; chauffage de petites quantités ; convient pour les bains chauffants et chauffe-ballons ; évaporation des liquides ; convient pour le montage sur trépieds