Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Entonnoir à poudre, à tige courte, et large
Un entonnoir à poudre permet un transvasage propre de solides et de poudres.
36.85€ - 280.00€
Spécification
Matériau | Boro 3.3 |
---|---|
Autoclavable | Oui |
À utiliser avec (application) | Transfert de substances en poudre et de matériaux granulés ; le déversement de substances est empêché ; transfert |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) supérieur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) supérieur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11757981
|
DWK Life Sciences
213543804 |
70 mm |
156.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 07-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11767981
|
DWK Life Sciences
213544603 |
100 mm |
258.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 07-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11716828
|
DWK Life Sciences
213543307 |
55 mm |
174.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 22-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11726828
|
DWK Life Sciences
213544106 |
80 mm |
173.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 07-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11786948
|
DWK Life Sciences
213545102 |
120 mm |
280.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 24-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10433721
|
DWK Life Sciences
213545505 |
160 mm |
36.85€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10495831
|
DWK Life Sciences
213546107 |
200 mm |
66.80€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Le transvasage de liquides et de solides est un mode opératoire courant. L'entonnoir convient pour ce mode opératoire. En raison de sa forme, il absorbe une quantité relativement importante de liquide ou de solide et la transvase à travers un resserrement dans un récipient doté d'une petite ouverture. Les entonnoirs sont disponibles en différents modèles et tailles, et sont choisis en fonction de leur application.- À tige courte et large
- De par son grand diamètre de tige, convient pour le transfert de matières solides
- Impression céramique blanche par cuisson très résistante
Spécification
Boro 3.3 | |
Oui | |
Transfert de substances en poudre et de matériaux granulés ; le déversement de substances est empêché ; transfert |