Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Robinet d'arrêt entonnoir de séparation Gilson, complet avec clé PTFE
A poser sur une ampoule à décanter-pièce brute DURAN™.
Marque: DWK Life Sciences 286429609
Informations supplémentaires : Poids : 2.50000kg
Description
Les robinets d’ampoule à décanter Gilson DURAN™ sont des composants pour la production d’ampoule à décanter Gilson avec une approche particulièrement forte pour réduire le risque de casse. En version polie avec bouchon en PTFE adapté au fonctionnement sans graisse.
- Manchon de robinet d’ampoule à décanter avec bouchon en PTFE
- Fonctionnement sans graisse à la surface du robinet polie
- Avec une approche particulièrement forte pour réduire le risque de casse
- Articles en verre destinés à une transformation ultérieure
Spécification
2 mm | |
Boro 3,3, PTFE | |
NS de 12,5 | |
25/Bte |
16 mm | |
Non | |
1,8 mm | |
A poser sur une ampoule à décanter-pièce brute DURAN™; Pour la finition d'ampoules à décanter conformes à Gilson |