Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Robinet d'arrêt sens unique, complet avec clé PTFE
Fermeture avec obturateur en PTFE pour une manipulation sans graisse.
Marke: DWK Life Sciences 286413408
Code nomenclature Nacres: NB.17
Weitere Details : Poids : 2.25000kg
Beschreibung
Les robinets à sens unique complets avec boisseaux de robinet en PTFE DURAN™ permettent des travaux sans graisse. La sécurité de robinet en 3 pièces sécurise le boisseau de robinet dans le manchon du robinet.- Manchons de robinets d'ouverture et de fermeture polis avec boisseaux de robinet en PTFE pour des travaux sans graisse
- La sécurité de robinet en 3 pièces sécurise le boisseau de robinet dans le manchon du robinet
- Inclinaison 1:10
- Article en verre pour la transformation
Spezifikation
2.5 mm | |
Borosilicate Glass (3.3), PTFE | |
14.5 NS | |
50/Pk. |
9 mm | |
oui | |
1.5 mm | |
Aménagement dans les dispositifs et appareils en verre |