Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Robinet d'arrêt sens unique, complet avec clé PTFE
Fermeture avec obturateur en PTFE pour une manipulation sans graisse.
Marque:  DWK Life Sciences 286412609
Informations supplémentaires : Poids : 0.55000kg
Code produit. 15834718
  • 965.00€ / 50 pièces
Expédition estimée: 23-07-2024
Description
Les robinets d’arrêt à voie unique DURAN™ avec bouchons à vannes en PTFE permettent un fonctionnement sans graisse. Le loquet de sécurité du robinet en 3 parties fixe le bouchon du robinet dans le manchon du robinet.
  • Manchon de vanne d’arrêt poli avec bouchon de vanne en PTFE pour un fonctionnement sans de graisse
  • Le loquet de sécurité du robinet en 3 parties fixe le bouchon du robinet dans le manchon du robinet.
  • Cône 1:10
  • Articles en verre destinés à une transformation ultérieure
Spécification
Spécification
2 mm
Boro 3,3, PTFE
NS de 12,5
50/Bte
8 mm
Oui
1,5 mm
Installation dans des appareils et dispositifs en verre