Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Robinet d'arrêt sens unique, biseauté 1:5, complet avec clé PTFE, biseauté 1:5
Robinets d'ouverture et de fermeture avec boisseaux de robinet en PTFE à inclinaison 1:5 pour des travaux sans graisse.
Marque: DWK Life Sciences 286454005
Informations supplémentaires : Poids : 0.12500kg
Description
Robinets d’arrêt à une voie unique DURAN™ avec bouchons à vannes en PTFE avec un pas 1:5 permettent un fonctionnement sans graisse. Le loquet de sécurité du robinet en 3 parties fixe le bouchon du robinet dans le manchon du robinet. Ils sont particulièrement adaptés aux applications à vide. L’angle plus large de conduit empêche le bouchon de robinet de se gripper.
- Robinets d’arrêt avec bouchon à robinet en PTFE
- Fonctionnement sans graisse à la surface du robinet polie
- Conduit 1:5
- Articles en verre destinés à une transformation ultérieure
Spécification
10 mm | |
Boro 3,3, PTFE | |
NS de 28 | |
5/Bte |
18 mm | |
Oui | |
2,5 mm | |
Convient à l’installation dans un appareil en verre pour les applications sous vide |