Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Cône standard, double, rodé
Pour les double obturateurs DURAN™, dépolis, il s'agit d'un ancien modèle peu utilisé conforme à la norme DIN 12249 Forme D. Ils servent principalement à économiser du matériel.
Marque:  DWK Life Sciences 286174407
Informations supplémentaires : Poids : 1.55100kg
Code produit. 15921541
  • 244.00€ / 25 pièces
Expédition estimée: 16-06-2022
Description
Les doubles noyaux DURAN™, rodés, sont un ancien type de conception moins courant conformément à la norme DIN 12249 de forme D. Leur objectif principal est d’économiser des matériaux.
  • Conformément à la norme DIN 12249 de forme D
  • Rodé (qualité de broyage plus fine, moins de profondeur de rugosité)
  • L’article en verre avec deux noyaux permet de réaliser des économies de matériaux
  • Fermeture étanche grâce au joint rodé conique standard
  • Articles en verre destinés à une transformation ultérieure
Spécification
Spécification
25/Pk.
Installation in glass apparatus and devices
26 mm
2 mm