Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ TILT Anneau de marquage pour flacon, GL 56, en silicone
Codage couleur simple pour les flacons DURAN™ TILT.
Marque: DWK Life Sciences 292435667
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.18000kg
Description
Les étiquettes pour flacon peuvent être utilisées seules pour l’identification par code couleur ou pour fixer un écran de protection Light Shield autour du flacon. Les étiquettes pour flacon GL 56 sont disponibles en quatre couleurs : orange, jaune, bleu et violet.
- Les étiquettes pour flacon peuvent être utilisées pour l’identification des couleurs ou pour fixer l’écran de protection contre la lumière autour du flacon
- Les étiquettes de flacons élastiques peuvent être facilement et solidement fixées autour du col, même avec le bouchon à vis en place.
- Inclut une languette préhensible, ce qui les rend faciles à retirer à mains nues ou avec des gants.
- Chimiquement robuste, résistant à la chaleur et réutilisable
Spécification
Violet | |
codage et identification des couleurs ; fixation de l’écran de protection contre la lumière | |
GL 56 |
Silicone | |
20/boîte | |
Oui |