Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ TILT Anneau de marquage pour flacon, GL 56, en silicone
Codage couleur simple pour les flacons DURAN™ TILT.
36.60€
Spécification
Matériau | Silicone |
---|---|
À utiliser avec (application) | codage et identification des couleurs ; fixation de l’écran de protection contre la lumière |
Nb par paquet | 20/boîte |
Diamètre du filetage | GL 56 |
Autoclavable | Oui |
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15503547
|
DWK Life Sciences
292435626 |
Orange |
36.60€
20 pièces |
Expédition estimée: 15-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15513547
|
DWK Life Sciences
292435634 |
Jaune |
36.60€
20 pièces |
Expédition estimée: 15-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15523547
|
DWK Life Sciences
292435659 |
Blue |
36.60€
20 pièces |
Expédition estimée: 15-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15533547
|
DWK Life Sciences
292435667 |
Violet |
36.60€
20 pièces |
Expédition estimée: 15-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Les anneaux de marquage pour flacon peuvent servir à identifier les flacons par code couleur ou à fixer l'enveloppe de protection contre la lumière au flacon. Les anneaux de marquage pour flacon GL 56 sont disponibles en quatre coloris (orange, jaune, bleu et violet).- Les anneaux de marquage pour flacon peuvent servir à identifier les flacons par code couleur ou à fixer l'enveloppe de protection contre la lumière au flacon
- Grâce à leur élasticité, les anneaux de marquage pour flacon sont faciles à mettre en place autour du col du flacon, même avec le capuchon à visser installé
- Une languette permet de les retirer facilement à mains nues ou avec des gants
- Résistance chimique et thermique, et entièrement réutilisable
Spécification
Silicone | |
20/boîte | |
Oui |
codage et identification des couleurs ; fixation de l’écran de protection contre la lumière | |
GL 56 |