Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Connecteur d'eau
A poser sur les équipements les plus divers.
Marque:  DWK Life Sciences 286021407
Informations supplémentaires : Poids : 125.00000kg
Code produit. 15864508
  • 325.00€ / 500 pièces
Expédition estimée: 26-06-2024
Description
Les tuyaux peuvent être raccordés à des appareils de laboratoire via des buses de tubes DURAN™. Il y a toujours un risque de blessure due à un bris de verre lors du démontage de tuyaux bien ajustés sur des olives en verre. DWK recommande donc l’utilisation de filetages en verre DURAN™ avec des buses en plastique.
  • Les olives de tuyau permettent le raccordement des tuyaux aux appareils de laboratoire
  • Articles en verre destinés à une transformation ultérieure
Spécification
Spécification
500/boîte
Pour la fixation à différents appareils ; installation possible dans différents appareils
8 mm