Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Connecteur d'eau
A poser sur les équipements les plus divers.
Marque: DWK Life Sciences 286021604
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 7.00000kg
Description
Les tuyaux peuvent être raccordés à des appareils de laboratoire via des buses de tubes DURAN™. Il y a toujours un risque de blessure due à un bris de verre lors du démontage de tuyaux bien ajustés sur des olives en verre. DWK recommande donc l’utilisation de filetages en verre DURAN™ avec des buses en plastique.
- Les olives de tuyau permettent le raccordement des tuyaux aux appareils de laboratoire
- Articles en verre destinés à une transformation ultérieure
Spécification
500/boîte | |
Pour la fixation à différents appareils ; installation possible dans différents appareils | |
Tube avec raccords | |
7 mm |