Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Têtes de flacons laveurs de gaz avec disque filtrant
Fournissent une méthode économique mais efficace pour le lavage et le séchage des gaz. Les flacons laveurs de gaz Lenz Laborglasinstrumente™, avec disque filtrant sont en verre borosilicaté DURAN™ durable.
Marque: Lenz Laborglasinstrumente™ 05510400
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Description
- Conformes à la norme DIN 12596, avec cône
- Pour flacons conformes à la norme DIN 12463
- Disponibles en plusieurs porosités
- Résistants à la corrosion et aux chocs thermiques
Spécification
Tubulure Duran | |
Disque filtrant | |
NS 29/32 | |
1/boîte |
Flacon laveur de gaz avec disque filtrant | |
0 | |
DIN 12596, DIN 12463 |